Få mere at vide
3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30338645
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30338645 10 g
1 options
Artikelnummer. 30338645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28598010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
CAS 6346-05-0
Molekylær formel C15 H14 O3
Mængde 10 g
Synonym Benzaldehyde, 4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-, Benzaldehyde, 3-(benzyloxy)-4-methoxy- (6CI,8CI), 4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzaldehyde, 3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxy-3-benzyloxybenzaldehyde, Benzylisovanillin, Isovanillin benzyl ether, NSC 196547, NSC 43750, O-Benzylisovanillin, 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c1-17-14-8-7-13(10-16)9-15(14)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
SMIL COc1ccc(C=O)cc1OCc2ccccc2
IUPAC navn 4-methoxy-3-phenylmethoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 242.27
Formel vægt 242.0943