Få mere at vide
3-Benzyloxy-4-methoxy-Beta-nitrostyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzyloxy-4-methoxy-beta-nitrostyrene |
| CAS | 55507-05-6 |
| Molekylær formel | C16 H15 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Benzyloxy-4-Methoxy-Ss-Nitrostyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO4/c1-20-15-8-7-13(9-10-17(18)19)11-16(15)21-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-11H,12H2,1H3/b10-9+ |
| SMIL | COc1ccc(\C=C\[N+](=O)[O-])cc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-methoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]-2-phenylmethoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.29 |
| Formel vægt | 285.1001 |