missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Benzyloxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzyloxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenone |
| CAS | 1496524-64-1 |
| Molekylær formel | C22H20O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (3-Benzyloxy-4-methoxyphenyl)(4-methylphenyl)-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O3/c1-16-8-10-18(11-9-16)22(23)19-12-13-20(24-2)21(14-19)25-15-17-6-4-3-5-7-17/h3-14H,15H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OCc2ccccc2)C(=O)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC navn | (4-methoxy-3-phenylmethoxyphenyl)-(4-methylphenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.39 |
| Formel vægt | 332.1412 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?