missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Benzyloxy-2-bromo-9H-carbazole N-Carboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzyloxy-2-bromo-9H-carbazole N-Carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 1798043-12-5 |
| Molekylær formel | C24H22BrNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Tert-butyl 2-bromo-3-phenylmethoxycarbazole-9-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H22BrNO3/c1-24(2,3)29-23(27)26-20-12-8-7-11-17(20)18-13-22(19(25)14-21(18)26)28-15-16-9-5-4-6-10-16/h4-14H,15H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(OC(C)(C)C)N(C1=C2C=C(OCC3=CC=CC=C3)C(Br)=C1)C4=C2C=CC=C4 |
| IUPAC navn | 3-Benzyloxy-2-bromo-9H-carbazole N-Carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.34 |
| Formel vægt | 451.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?