missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Benzyloxy-2-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4H-pyran-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzyloxy-2-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4H-pyran-4-one |
| CAS | 1206102-04-6 |
| Molekylær formel | C20H18O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-(Benzyloxy)-2-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4-oxo-4H-pyran, 2-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)-3-(phenylmethoxy)-4H-pyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O4/c21-17-11-12-23-19(13-18(22)16-9-5-2-6-10-16)20(17)24-14-15-7-3-1-4-8-15/h1-12,18,22H,13-14H2 |
| SMIL | O=C1C(OCC2=CC=CC=C2)=C(CC(O)C3=CC=CC=C3)OC=C1 |
| IUPAC navn | 3-(benzyloxy)-2-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4H-pyran-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.35 |
| Formel vægt | 322.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?