missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Benzyloxy)-2,2-dimethyl-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Benzyloxy)-2,2-dimethyl-1-propanol |
| CAS | 66582-32-9 |
| Molekylær formel | C12H18O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-3-(phenylmethoxy)-1-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-12(2,9-13)10-14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,13H,8-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(CO)COCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-3-phenylmethoxypropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vægt | 194.1307 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?