Få mere at vide
3-Benzyloxy-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30343794
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30343794 10 g
1 options
Artikelnummer. 30343794 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28784010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxy-1-propanol
CAS 4799-68-2
Molekylær formel C10H14O2
Mængde 10 g
Synonym 3-(Phenylmethoxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 1,3-Propanediol monobenzyl ether, 1-(Benzyloxy)-3-propanol, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Phenylmethoxy)-1-propanol, 3-Benzyloxypropanol, 3-[(Phenylmethyl)oxy]propan-1-ol, NSC 406922
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2
SMIL OCCCOCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 3-Benzyloxy-1-propanol
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Formel vægt 166.1