missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Benzyladenine, TRC

Artikelnummer. 30134240
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134240 50 mg
30133434 5 mg
30008317 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB13040850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7280-81-1
Molekylær formel C12H11N5
Molekylvægt (g/mol) 225.25
IUPAC navn 3-benzyl-7H-purin-6-imine
SMIL Nc1ncn(Cc2ccccc2)c3ncnc13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Benzyladenine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-10)17(8-16-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,13H,6H2,(H,14,15)
Formel vægt 225.1014
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.