Få mere at vide
3-Benzyladenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzyladenine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-10)17(8-16-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,13H,6H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 225.1014 |