Få mere at vide
3-[Benzyl(methyl)amino]propane-1,2-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[Benzyl(methyl)amino]propane-1,2-diol |
| CAS | 60278-98-0 |
| Molekylær formel | C11 H17 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO2/c1-12(8-11(14)9-13)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,13-14H,7-9H2,1H3 |
| SMIL | CN(CC(O)CO)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-[benzyl(methyl)amino]propane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.258 |
| Formel vægt | 195.126 |