missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Benzyl(butyl)amino)propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Benzyl(butyl)amino)propanoic Acid |
| CAS | 216587-41-6 |
| Molekylær formel | C14H21NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c1-2-3-10-15(11-9-14(16)17)12-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,2-3,9-12H2,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | CCCCN(CCC(=O)O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-[benzyl(butyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.32 |
| Formel vægt | 235.1572 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?