Få mere at vide
3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454708
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454708 10 g 10g
15444708 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58409.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51802-77-8
Molekylær formel C10H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 208.645
MDL nummer MFCD08273449
InChI nøgle RUERNNLQCZMFKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenylmethyl, 5-chloromethyl-3-benzyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 8027132
IUPAC navn 3-benzyl-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC2=NOC(=N2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole
Mængde 10 g
Formel vægt 208.65
Procent renhed 97%