Få mere at vide
3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444708
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444708 2 g 2g
15454708 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58409.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51802-77-8
Molekylær formel C10H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 208.645
MDL nummer MFCD08273449
InChI nøgle RUERNNLQCZMFKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenylmethyl, 5-chloromethyl-3-benzyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 8027132
IUPAC navn 3-benzyl-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC2=NOC(=N2)CCl
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole
Mængde 2 g
Formel vægt 208.65
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.