Få mere at vide
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumchlorid, 98%
Artikelnummer. 11986781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11986781 100 g Glasflaske 100g
11966781 5 g Glasflaske 5g
11976781 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11986781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440521000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 4568-71-2 | C13H16ClNOS | 269,79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4568-71-2
Molekylær formel C13H16ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 269.79
MDL nummer MFCD00011959
InChI nøgle IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride, thiazolium, 5-2-hydroxyethyl-4-methyl-3-phenylmethyl-, chloride, 2-4-methyl-3-benzyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol, chloride, acmc-1aqyn, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl thazolium chloride, 3-benzyl-4-methyl-5-hydroxyethylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5 2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride
PubChem CID 2833352
SMIL [Cl-].CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 142,0 °C til 146,0 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 56,52 til 59,32% C, 5,06 til 5,32% N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: i vand: (20 °C) opløselig, i ethanol: (20 °C) opløselig
IUPAC navn 3-benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-iumchlorid
Formel vægt 269.8
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.