Få mere at vide
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumchlorid, 98%
Artikelnummer. 11312696
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312696 25 g 25g
11322696 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08750.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4568-71-2 | C13H16ClNOS | 269,79 g/mol
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumchlorid, alifatiske aldehyder undergår acyloinkondensationen i nærværelse af denne katalysator og mild base. Det fungerer som en katalysator for tilsætning af alifatiske og heterocykliske aldehyder tilα ,β -umættede ketoner, nitriler og estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumchlorid, alifatiske aldehyder gennemgår acyloinkondensationen i nærværelse af denne katalysator og mild base. Det fungerer som en katalysator for tilsætning af alifatiske og heterocykliske aldehyder tilα ,β -umættede ketoner, nitriler og estere.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand og oxidationsmidler. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4568-71-2
Molekylær formel C13H16ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 269.79
MDL nummer MFCD00011959
InChI nøgle IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride, thiazolium, 5-2-hydroxyethyl-4-methyl-3-phenylmethyl-, chloride, 2-4-methyl-3-benzyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol, chloride, acmc-1aqyn, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl thazolium chloride, 3-benzyl-4-methyl-5-hydroxyethylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5 2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride
PubChem CID 2833352
IUPAC navn 2-(3-benzyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl)ethanol;chlorid
SMIL [Cl-].CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Smeltepunkt 142°C to 145°C
Mængde 25 g
Beilstein 3788921
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 269.8
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.