missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-[Benzyl-(2-methoxycarbonylethyl)amino]propionic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30339985
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339985 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB130175250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[Benzyl-(2-methoxycarbonylethyl)amino]propionic Acid Methyl Ester
CAS 793-19-1
Molekylær formel C15H21NO4
Mængde 250 mg
Synonym N-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-N-(phenylmethyl)-beta-alanine Methyl Ester, 3,3'-(Benzylimino)dipropionic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3,3'-(Benzylazanediyl)dipropanoate, N,N-Bis[2-(methoxycarbonyl)ethyl]benzylamine, NSC 54971
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-19-14(17)8-10-16(11-9-15(18)20-2)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7H,8-12H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CCN(CCC(=O)OC)Cc1ccccc1
IUPAC navn methyl 3-[benzyl-(3-methoxy-3-oxopropyl)amino]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 279.33
Formel vægt 279.1471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.