missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[Benzyl-(2-methoxycarbonylethyl)amino]propionic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[Benzyl-(2-methoxycarbonylethyl)amino]propionic Acid Methyl Ester |
| CAS | 793-19-1 |
| Molekylær formel | C15H21NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-N-(phenylmethyl)-beta-alanine Methyl Ester, 3,3'-(Benzylimino)dipropionic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3,3'-(Benzylazanediyl)dipropanoate, N,N-Bis[2-(methoxycarbonyl)ethyl]benzylamine, NSC 54971 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-19-14(17)8-10-16(11-9-15(18)20-2)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7H,8-12H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)CCN(CCC(=O)OC)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl 3-[benzyl-(3-methoxy-3-oxopropyl)amino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vægt | 279.1471 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?