Få mere at vide
3-Benzoylpropansyre, TRC
Artikelnummer. 30343204
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30343204 50 g
1 options
Artikelnummer. 30343204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20880050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzoylpropanoic Acid
CAS 2051-95-8
Molekylær formel C10 H10 O3
Mængde 50 g
Synonym Benzenebutanoic acid, γ-oxo-, Propionic acid, 3-benzoyl- (6CI,7CI,8CI), γ-Oxobenzenebutanoic acid, 3-Benzoylpropanoic acid, 3-Benzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 4-Oxo-4-phenylbutyric acid, 4-Phenyl-4-oxobutanoic acid, NSC 2092, NSC 229040, NSC 51010, Propanoic acid, 3-benzoyl-, β-Benzoylpropionic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c11-9(6-7-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)CCC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 4-oxo-4-phenylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 178.185
Formel vægt 178.063