Få mere at vide
(3-Benzoylphenyl)ethanenitril, Mikromol™
Artikelnummer. 17910736
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17910736 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17910736 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(3-Benzoylphenyl)ethannitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile
CAS 21288-34-6
Analyt- eller komponentnavne (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile, Ketoprofen Imp. I (EP), Ketoprofen Impurity I
InChI formel InChI=1S/C15H11NO/c16-10-9-12-5-4-8-14(11-12)15(17)13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2
SMIL O=C(c1ccccc1)c2cccc(CC#N)c2
IUPAC navn 2-(3-benzoylphenyl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 221.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 221,0841 g/mol