Få mere at vide
(3-Benzoylphenyl)ethanenitril, Mikromol™
Beskrivelse
(3-Benzoylphenyl)ethannitril
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile |
| CAS | 21288-34-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile, Ketoprofen Imp. I (EP), Ketoprofen Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NO/c16-10-9-12-5-4-8-14(11-12)15(17)13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2 |
| SMIL | O=C(c1ccccc1)c2cccc(CC#N)c2 |
| IUPAC navn | 2-(3-benzoylphenyl)acetonitril |
| Vis mere |