missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Benzoylbenzyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzoylbenzyl Bromide |
| CAS | 22071-24-5 |
| Molekylær formel | C14 H11 Br O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrO/c15-10-11-5-4-8-13(9-11)14(16)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2 |
| SMIL | BrCc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [3-(bromomethyl)phenyl]-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.14 |
| Formel vægt | 273.9993 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?