missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Benzoyl-a-methylbenzeneacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile |
| CAS | 42872-30-0 |
| Molekylær formel | C16 H13 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile, Ketoprofen Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3 |
| SMIL | CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(3-benzoylphenyl)propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.28 |
| Formel vægt | 235.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?