Få mere at vide
3-(Benzhydryloxy)propane-1,2-diol, Mikromol™
Beskrivelse
3-(Benzhydryloxy)propane-1,2-diol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(benzhydryloxy)propane-1,2-diol |
| CAS | 19574-66-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(benzhydryloxy)propane-1,2-diol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H18 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(Diphenylmethoxy)-1,2-propanediol, 3-(Benzhydryloxy)propane-1,2-diol, Diphenhydramine Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O3/c17-11-15(18)12-19-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-18H,11-12H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCC(O)COC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Vis mere |