Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products AG 3-B TubeSpin™ Bioreactor
Artikelnummer. 17215296
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 til 50 ml, anbefalet 35 ml
1 til 600 ml, anbefalet 400 max
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17215296 1 til 50 ml, anbefalet 35 ml
17225296 1 til 600 ml, anbefalet 400 max
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17215296 Leverandør TPP Techno Plastic Products AG Leverandørnr. 387050
Forventet forsendelse: 10-12-2026
3-B TubeSpin™ Bioreactor , konisk, tredobbelt poset
  • Den tredobbelte pose emballage (3-B) løsning fra TPP opfylder de stadig strengere krav til renrum.
  • 3-B produkterne giver mærkbart mere sikkerhed i kvalitets rene aseptiske rumproduktioner. Med standardemballagen kan forurening, der klæber til ydersiden af posen, utilsigtet transporteres ind i renrumsområder.
  • 3-B emballagesystemet forhindrer forurening i at nå meget følsomme produktionsområder og øger dermed sikkerheden for håndtering af stoffer i et sterilt miljø markant.
  • Alle fordele ved standardproduktet
  • Ideel til brug i dedikerede områder, hvor steril overførsel af produktet er afgørende
  • Hvert produkt er tredobbelt pakket ind i tre afrulningsposer
  • Hver taske er mærket med et sikkerhedsnummer: 3– ydre, 2– midten, 1– inderpose - den efterfølgende nummerering hjælper til→ vise status for emballage
  • Den inderste pose 1 er mærket med produktdata: produktnummer og beskrivelse, partinummer og EXP .
  • Sikkerheds-åben-stil afrivningsposer er stigende i størrelse, så under håndtering af en pose bliver den næste inderpose ikke ved et uheld knækket, hvilket gør den forurenet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 til 50 ml, anbefalet 35 ml
Højde (metrisk) 115 mm
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 115 mm
Model- 50 mL, 3-B
Bredde (metrisk) 30 mm
Engangs Engangsbrug
Rørmateriale Polypropylen
Produkttype Konisk, tredobbelt pose