Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products AG 3-B vævskulturrør 20 cm 2
Artikelnummer. 17225316
Skift visning
Lukketype:
Udluftet skruelåg
Artikelnummer. Lukketype
17225316 Udluftet skruelåg
1 options
Artikelnummer. 17225316 Leverandør TPP Techno Plastic Products AG Leverandørnr. 391106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 DKK
    1692.09 DKK / Pakke med 100
    Spare 172.91 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
3-B Vævskulturrør 20 cm 2 tredobbelt pose
  • Den tredobbelte pose emballage (3-B) løsning fra TPP opfylder de stadig strengere krav til renrum.
  • 3-B produkterne giver mærkbart mere sikkerhed i kvalitets rene aseptiske rumproduktioner. Med standardemballagen kan forurening, der klæber til ydersiden af posen, utilsigtet transporteres ind i renrumsområder.
  • 3-B emballagesystemet forhindrer forurening i at nå meget følsomme produktionsområder og øger dermed sikkerheden for håndtering af stoffer i et sterilt miljø markant.
  • Alle fordele ved standardproduktet
  • Ideel til brug i dedikerede områder, hvor steril overførsel af produktet er afgørende
  • Hvert produkt er tredobbelt pakket ind i tre afrulningsposer
  • Hver taske er mærket med et sikkerhedsnummer: 3– ydre, 2– midten, 1– inderpose - den efterfølgende nummerering hjælper til→ vise status for emballage
  • Den inderste pose 1 er mærket med produktdata: produktnummer og beskrivelse, partinummer og EXP .
  • Sikkerheds-åben-stil afrivningsposer er stigende i størrelse, så under håndtering af en pose bliver den næste inderpose ikke ved et uheld knækket, hvilket gør den forurenet
Tekniske data
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Cellekulturrør
Oversigt 20 cm 2 Cellekulturrør, VENT-hætte, overfladebehandlet
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Udluftet skruelåg
Farve Klar
Længde (metrisk) 121 mm
Materiale Polystyren
Emballagetype Trippelpose
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Form Rund