Få mere at vide
3-Azidopropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Azidopropionic Acid |
| CAS | 18523-47-2 |
| Molekylær formel | C3 H5 N3 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Azidopropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-5-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)CCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 3-azidopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.091 |
| Formel vægt | 115.038 |