missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Azidopropionic Acid, TRC

Artikelnummer. 30329637
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329637 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329637 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA922803250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Azidopropionic Acid
CAS 18523-47-2
Molekylær formel C3 H5 N3 O2
Mængde 250 mg
Synonym 3-Azidopropanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-5-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)
SMIL OC(=O)CCN=[N+]=[N-]
IUPAC navn 3-azidopropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 115.091
Formel vægt 115.038
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.