Få mere at vide
3-Azidobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Azidobenzoic Acid |
| CAS | 1843-35-2 |
| Molekylær formel | C7 H5 N3 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | m-Azido-benzoic Acid, 3-Azidobenzoic acid, 3-Carboxyphenyl Azide, NSC 80932 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-2-5(4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(c1)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 3-azidobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.13 |
| Formel vægt | 163.0382 |