Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 3-Azido-7-hydroxycoumarin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18707526
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18707526 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18707526 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7664/5
Click-reactive fluorescent dye
3-Azido-7-hydroxycoumarin is a water-soluble fluorogenic fluorescent dye. It emits intense fluorescence only after 'click' reaction when it forms triazoles at the site of alkyne modified biomolecules. Excitation and emission maxima are 404 nm and 477 nm respectively, after click reaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Azido-7-hydroxy-2 H-1-benzopyran-2-one
CAS 817638-68-9
Mængde 5 mg
Mål Fluorescent Dyes
Molekylær formel C9H5N3O3
Renhed 0.95