missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Azido-7-hydroxycoumarin, TRC

Artikelnummer. 30348269
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348269 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8506255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Azido-7-hydroxycoumarin
CAS 817638-68-9
Molekylær formel C9H5N3O3
Mængde 5 mg
Synonym 3-Azido-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 3-Azido-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
InChI formel InChI=1S/C9H5N3O3/c10-12-11-7-3-5-1-2-6(13)4-8(5)15-9(7)14/h1-4,13H
SMIL Oc1ccc2C=C(N=[N+]=[N-])C(=O)Oc2c1
IUPAC navn 3-azido-7-hydroxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 203.15
Formel vægt 203.0331
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.