Få mere at vide
3'-Azido-3'-deoxythymidin, TRC
Artikelnummer. 30336043
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30336043 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30336043 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA825000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zidovudine
CAS 30516-87-1
Molekylær formel C10 H13 N5 O4
Mængde 100 mg
Synonym Zidovudine, 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Thymidine, 3'-azido-3'-deoxy-, 3'-Azido-3'-deoxythymidine, 3-Azido-3-deoxythymidine, 3'-AZT, 3'-Azidothymidine, 3'-Deoxy-3'-azidothymidine, AZT, AZT (pharmaceutical), Azidothymidine, Azitidin, BW-A 509U, Compound S, NSC 602670, Retrovir, Retrovir IV, Retrovis, Timazid, Viro-Z, ZDV, ZVD, Zido-H
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMIL CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 267.24
Formel vægt 267.0968