Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3'-Azido-3'-deoxythymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15496739
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals 3'-Azido-3'-deoxythymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043026
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15496739
Brand: Thermo Scientific Chemicals J65127.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Antiviralt middel
3'-Azido-3'-deoxythymidin er et antiviralt middel og bruges også som en revers transkriptasehæmmer, der er aktiv mod HIV-1-virus, der blokerer inkorporeringen af nukleotider i voksende DNA-strenge. Nyttig til antivirale og anticancer undersøgelser. 3?-Azido-3?-deoxythymidin trænger ind i CNS ved diffusion og forårsager irreversibel telomerforkortning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3 -
Azido-′3′ -deoxythymidin er et antiviralt middel og anvendes også som en revers transkriptasehæmmer, der er aktiv mod HIV-1-virus, der blokerer inkorporeringen af nukleotider i voksende DNA-strenge. Nyttig til antivirale og anticancer undersøgelser. 3′ -Azido-3′ -deoxythymidin kommer ind i CNS ved diffusion og forårsager irreversibel telomerforkortning.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Lysfølsom& Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30516-87-1
Molekylær formel C10H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD00006536
InChI nøgle HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
Synonym azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 455007
SMIL CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Smeltepunkt 113°C to 115°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 3595791
Følsomhed Light sensitive; Very Hygroscopic
Merck Index 1410123
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 1-[(2R,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Formel vægt 267.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ19K004 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 ArtikelnummerJ65127.03,J65127.14,J65127.06
PartinummerQ19I031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/04/2022 ArtikelnummerJ65127.03,J65127.14,J65127.06
PartinummerQ25E012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 ArtikelnummerJ65127.03,J65127.14,J65127.06
PartinummerI04Y028 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 ArtikelnummerJ65127.03,J65127.14,J65127.06
PartinummerU14A054 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 ArtikelnummerJ65127.03,J65127.14,J65127.06
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals 3'-Azido-3'-deoxythymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >