Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3'-Azido-3'-deoxythymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496739
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496739 1 g 1g
15406749 5 g 5g
15416749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496739 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65127.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.36 DKK
    295.65 DKK / 1g
    Spare 32.71 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Antiviralt middel | CAS: 30516-87-1 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
3'-Azido-3'-deoxythymidin er et antiviralt middel og bruges også som en revers transkriptasehæmmer, der er aktiv mod HIV-1-virus, der blokerer inkorporeringen af nukleotider i voksende DNA-strenge. Nyttig til antivirale og anticancer undersøgelser. 3?-Azido-3?-deoxythymidin trænger ind i CNS ved diffusion og forårsager irreversibel telomerforkortning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3 -
Azido-′3′ -deoxythymidin er et antiviralt middel og anvendes også som en revers transkriptasehæmmer, der er aktiv mod HIV-1-virus, der blokerer inkorporeringen af nukleotider i voksende DNA-strenge. Nyttig til antivirale og anticancer undersøgelser. 3′ -Azido-3′ -deoxythymidin kommer ind i CNS ved diffusion og forårsager irreversibel telomerforkortning.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Lysfølsom& Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30516-87-1
Molekylær formel C10H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD00006536
InChI nøgle HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
Synonym azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 455007
SMIL CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Smeltepunkt 113 °C til 115 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 3595791
Følsomhed lysfølsom; Meget hygroskopisk
Merck Index 1410123
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn 1-[(2R,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Formel vægt 267.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver