missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3'-Azido-3'-deoxythymidine 5’-Monophosphate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30340930
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340930 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA82507010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3'-Azido-3'-deoxythymidine 5'-monophosphate sodium salt
CAS 128506-29-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H13 N5 O7 P . Na
Mængde 10 mg
Synonym 5'-Thymidylic acid, 3'-azido-3'-deoxy-, sodium salt (1:1), 5'-Thymidylic acid, 3'-azido-3'-deoxy-, monosodium salt (9CI), 3'-Azido-3'-deoxythymidine 5'-monophosphate monosodium salt, 3'-Azido-3'-deoxythymidine 5'-phosphate monosodium salt, 3'-Azidothymidine monophosphate monosodium salt, AZT 5'-monophosphate monosodium salt, AZT monophosphate monosodium salt, Azidothymidine monophosphate monosodium salt, Zidovudine monophosphate monosodium salt
InChI formel InChI=1S/C10H14N5O7P.Na/c1-5-3-15(10(17)12-9(5)16)8-2-6(13-14-11)7(22-8)4-21-23(18,19)20;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,12,16,17)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t6-,7+,8+;/m0./s1
SMIL [Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](COP(=O)(O)[O-])O2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn sodium;[(2S,3S,5R)-3-azido-5-(5-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl hydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 369.2
Formel vægt 369.045
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.