Få mere at vide
3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460817
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16460817 50 mg
16444508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16460817 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111642
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine (Compound 25) is a nucleoside derivative.
3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine (Compound 25) is a nucleoside derivative.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine
CAS 2095417-28-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11N5O5
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (464.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N([C@H]1O[C@@H](CO)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)C=C2)NC2=O
Molekylvægt (g/mol) 269.21
Formel vægt 269.21
Procent renhed 99.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation