Få mere at vide
3'-Azido-3'-deoxy-5'-O-tritylthymidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Azido-3'-deoxy-5'-O-tritylthymidine |
| CAS | 29706-84-1 |
| Molekylær formel | C29H27N5O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3'-Azido-3'-deoxy-5'-O-trityl-thymidine, 3'-Azido-3'-deoxy-5'-O-(triphenylmethyl)thymidine |
| InChI formel | InChI=1S/C29H27N5O4/c1-20-18-34(28(36)31-27(20)35)26-17-24(32-33-30)25(38-26)19-37-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26H,17,19H2,1H3,(H,31,35,36)/t24-,25+,26+/m0/s1 |
| SMIL | CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](COC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)O2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(trityloxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 509.56 |