missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Azido-3-deoxy-4-hydroxy-methyl-1,2-O-isopropylidene-Alpha-D-ribofuranose, TRC

Artikelnummer. 30340333
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340333 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340333 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA82440050MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Azido-3-deoxy-4-hydroxy-methyl-1,2-O-isopropylidene-a-D-ri
CAS 247025-10-1
Molekylær formel C9 H15 N3 O5
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15N3O5/c1-8(2)15-5-6(11-12-10)9(3-13,4-14)17-7(5)16-8/h5-7,13-14H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7+/m1/s1
SMIL CC1(C)O[C@H]2OC(CO)(CO)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O1
IUPAC navn [(3aR,6S,6aR)-6-azido-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 245.23
Formel vægt 245.1012
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.