missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Azido-3-deoxy-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Azido-3-deoxy-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-a-D-glucofuranos |
| CAS | 13964-23-3 |
| Molekylær formel | C11 H17 N3 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3O6/c1-10(2)19-8-6(13-14-12)7(17-9(8)20-10)5-4-16-11(3,15)18-5/h5-9,15H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7-,8-,9-,11?/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@H]2O[C@H]([C@H]3COC(C)(O)O3)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O1 |
| IUPAC navn | (4R)-4-[(3aR,5S,6S,6aR)-6-azido-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]-2-methyl-1,3-dioxolan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.27 |
| Formel vægt | 287.1117 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?