Få mere at vide
3-Azido-1-propylamine
Artikelnummer. 15407029
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407029 1 g -
15417029 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65668.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Azidoholdigt reagens med carbonyl- og carboxylreaktivitet
Azidoholdigt reagens med carbonyl- og carboxylreaktivitet3-Azido-1-propylamin anvendes til fremstilling af perylendimidderivat ved at reagere med 1,6,7,12-tetrachlorperylen-3,4:9,10-tetracarboxyanhydrid, som anvendes i klikkemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Azidoholdigt reagens med carbonyl- og carboxylreaktivitet3-Azido-1-propylamin anvendes til fremstilling af perylendimidderivat ved at reagere med 1,6,7,12-tetrachloroperylen-
3,4:9,10-tetracarboxyanhydrid, som anvendes i klikkemi.
Opløselighed
Opløselig i DMSO, DMF, DCM, chloroform, THF og vand. Blandbar med dimethylsulfoxid, dimethylformamid, dichlormethan, tetrahydrofuran, chloroform og vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88192-19-2
Molekylær formel C3H8N4
Molekylvægt (g/mol) 100.125
MDL nummer MFCD11046568
InChI nøgle OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-azidopropylamine, 3-azido-1-propanamine, 1-propanamine, 3-azido, 3-azido-propylamine, 1-azido-3-aminopropane, 1-amino-3-azidopropane, 3-aminopropyl azide, 3-azido-1-propylamine, 3-azidopropyl-1-amine
PubChem CID 150110
IUPAC navn 3-azidopropan-1-amin
SMIL C(CN)CN=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Azido-1-propylamine
Farve Gul
Flammepunkt 60°C (140°F)
Lineær formel N3CH2CH2CH2NH2
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,DMF,DCM,chloroform,THF,and water;Miscible with dimethylsulfoxide,dimethyl formamide,dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform and water.
Formel vægt 100.12
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Azido-1-propylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Azido-1-propylamine