Få mere at vide
3-Azetidinemethanol hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15454218
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454218 500 mg 500mg
15444218 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57801.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 928038-44-2 | C4H10ClNO | 123.58 g/mol
3-Azetidinmethanolhydrochlorid anvendes til syntese af humane rhinovirushæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Azetidinmethanol
Hydrochlorid anvendes til syntese af humane rhinovirus-hæmmere.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928038-44-2
Molekylær formel C4H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 123.58
MDL nummer MFCD08703352
InChI nøgle AQUVQGSNKVDBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym azetidin-3-ylmethanol hydrochloride, 3-azetidinemethanol hydrochloride, azetidine-3-yl methanol hcl, 3-hydroxymethyl-azetidine hcl, azetidin-3-yl methanol hydrochloride, 3-hydroxymethyl azetidine hydrochloride, 3-azetidinemethanol, hydrochloride 1:1, azetidine-3-yl methanol hydrochloride, pubchem19094, 3-hydroxymethyl azetidine 3
PubChem CID 24801400
IUPAC navn azetidin-3-ylmethanol;hydrochlorid
SMIL C1C(CN1)CO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Azetidinemethanol hydrochloride
Mængde 500 mg
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 123.58
Procent renhed 95%