Få mere at vide
3-Azetidinecarboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30329350
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30329350 25 g
1 options
Artikelnummer. 30329350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA81252025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Azetidinecarboxylic Acid
CAS 36476-78-5
Molekylær formel C4 H7 N O2
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-5-2-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)
SMIL OC(=O)C1CNC1
IUPAC navn azetidine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 101.1
Formel vægt 101.0477