Få mere at vide
3-Azabicyclo[3.3.0]oktan hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30340789
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30340789 10 g
1 options
Artikelnummer. 30340789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79534010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
CAS 112626-50-3
Molekylær formel C7 H13 N . Cl H
Mængde 10 g
Synonym Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI), Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H
SMIL Cl.C1CC2CNCC2C1
IUPAC navn 1,2,3,3a,4,5,6,6a-oktahydrocyclopenta[c]pyrrol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 147.65
Formel vægt 147,0815 g/mol
Procent renhed >95% (HPLC)