Få mere at vide
3-Azabicyclo[3.3.0]oktan hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30337446
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30337446 1 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30337446 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7953401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
CAS 112626-50-3
Molekylær formel C7 H13 N . Cl H
Mængde 1 g
Synonym Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI)
InChI formel InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H
SMIL Cl.C1CC2CNCC2C1
IUPAC navn 1,2,3,3a,4,5,6,6a-oktahydrocyclopenta[c]pyrrol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 147.65
Formel vægt 147.0815
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.