Få mere at vide
3-Azabicyclo[3.3.0]oktan hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride |
| CAS | 112626-50-3 |
| Molekylær formel | C7 H13 N . Cl H |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H |
| SMIL | Cl.C1CC2CNCC2C1 |
| IUPAC navn | 1,2,3,3a,4,5,6,6a-oktahydrocyclopenta[c]pyrrol; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.65 |
| Formel vægt | 147.0815 |