Få mere at vide
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride |
| Smeltepunkt | 116.0°C to 118.5°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5 to max. 101.5% min. (Argentometry) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 147.65 |
| Procent renhed | 99% |