Få mere at vide
3-arylisoquinolinamine derivative, MedChemExpress
Beskrivelse
3-arylisoquinolinamine derivative is a 3-arylisoquinolinamine derivative with antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-arylisoquinolinamine derivative |
| CAS | 1029008-71-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H19N3O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (170.44 mM) |
| SMIL | NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(C=C3)=C1C=C3N(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.36 |
| Formel vægt | 293.36 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?