missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-AP, MedChemExpress
Beskrivelse
3-AP (PAN-811) is a potent inhibitor of the M2 subunit of ribonucleotide reductase (RR), and is a potent radiosensitizer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-AP |
| CAS | 143621-35-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H9N5S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | PAN-811 NSC# 663249 OCX191 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (240.73 mM) |
| SMIL | S=C(N)N/N=C/C1=NC=CC=C1N |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.24 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?