Få mere at vide
3’-Anhydro Ezetimibe, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Anhydro Ezetimibe |
| CAS | 204589-68-4 |
| Molekylær formel | C24H19F2NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(2E)-3-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-yl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone, [3R-[3α(E),4β]]-1-(4-Fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-2-propenyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19F2NO2/c25-18-8-4-16(5-9-18)2-1-3-22-23(17-6-14-21(28)15-7-17)27(24(22)29)20-12-10-19(26)11-13-20/h1-2,4-15,22-23,28H,3H2/b2-1+/t22-,23-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1[C@@H]([C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)N1C3=CC=C(F)C=C3)C/C=C/C4=CC=C(F)C=C4 |
| IUPAC navn | (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.41 |