Få mere at vide
3-Aminothiophenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10021970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10021970 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10021970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162430050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminothiophenol
Navn note 98%
CAS 22948-02-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1790g/mL
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H6NS
Lineær formel H2NC6H4SH
Brydningsindeks 1.6560 to 1.6580
MDL nummer MFCD00007791
Mængde 5g
Beilstein 13, 425
Specifik vægtfylde 1.179
Synonym 3-aminothiophenol, benzenethiol, 3-amino, 3-mercaptoaniline, m-amino thiophenol, 3-aminobenzene-1-thiol, 3-amino thiophenol, 3-amino-benzenethiol, pubchem2470, acmc-1co9c
InChI nøgle KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-M
SMIL NC1=CC=CC([S-])=C1
IUPAC navn (3-aminophenyl)sulfanide
Molekylvægt (g/mol) 124.18
PubChem CID 31577
Formel vægt 125.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminothiophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.