Få mere at vide
3-aminothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11497146
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497146 25 g 25g
11487146 5 g 5g
11329519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25473.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 22948-02-3 | C6H6NS | 124,18 g/mol
3-Aminothiophenol blev brugt som analyt under fremstillingen af top-til-bund sammenføjede system bestående af en sølv nanotråd og nanosfærer. Det blev brugt til dannelse af polyanilin-analogt monolag på guldoverfladen ved at forankre til guldsubstratet gennem thioldelen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminothiophenol blev brugt som analyt under fremstillingen af top-til-bund sammenføjede system bestående af en sølv nanotråd og nanosfærer. Det blev brugt til dannelse af polyanilin-analogt monolag på guldoverfladen ved at forankre til guldsubstratet gennem thioldelen.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22948-02-3
Molekylær formel C6H6NS
Molekylvægt (g/mol) 124.18
MDL nummer MFCD00007791
InChI nøgle KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminothiophenol, benzenethiol, 3-amino, 3-mercaptoaniline, m-amino thiophenol, 3-aminobenzene-1-thiol, 3-amino thiophenol, 3-amino-benzenethiol, pubchem2470, acmc-1co9c
PubChem CID 31577
SMIL NC1=CC=CC([S-])=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3-Aminothiophenol
Tæthed 1.179
Kogepunkt 123 °C til 125 °C (8 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.659
Mængde 25 g
FN nummer UN3267
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn (3-aminophenyl)sulfanid
Formel vægt 125.19
Procent renhed 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.