Få mere at vide
3-Aminothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11487146
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487146 5 g 5g
11497146 25 g 25g
11329519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25473.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22948-02-3 | C6H6NS | 124.18 g/mol
3-Aminothiophenol blev brugt som analyt under fremstillingen af top-til-bund sammenføjede system bestående af en sølv nanotråd og nanosfærer. Det blev brugt til dannelse af polyanilin-analogt monolag på guldoverfladen ved at forankre til guldsubstratet gennem thioldelen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminothiophenol blev brugt som analyt under fremstillingen af top-til-bund sammenføjede system bestående af en sølv nanotråd og nanosfærer. Det blev brugt til dannelse af polyanilin-analogt monolag på guldoverfladen ved at forankre til guldsubstratet gennem thioldelen.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22948-02-3
Molekylær formel C6H6NS
Molekylvægt (g/mol) 124.18
MDL nummer MFCD00007791
InChI nøgle KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminothiophenol, benzenethiol, 3-amino, 3-mercaptoaniline, m-amino thiophenol, 3-aminobenzene-1-thiol, 3-amino thiophenol, 3-amino-benzenethiol, pubchem2470, acmc-1co9c
PubChem CID 31577
SMIL NC1=CC=CC([S-])=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminothiophenol
Tæthed 1.179
Kogepunkt 123°C to 125°C (8 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.659
Mængde 5 g
FN nummer UN3267
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 3-aminobenzenthiol
Formel vægt 125.19
Procent renhed 97%